trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1656-5GEA 109 EUR InStock
TCIAA1656-5G TCIAA1656-25G TCIAA1656-1G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point de fusion: 495°C
Numéro MDL: MFCD00209953
Numéro CAS: 3685-25-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/31/28929831.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité