cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2631-25G B2631-5G
TCIAB2631-25GEA 530 EUR InStock
TCIAB2631-25G TCIAB2631-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Numéro CAS: 943-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e168c14ac45de3709a3c50251d27380db33ac310&vid=e168c14ac45de3709a3c50251d27380db33ac310&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité