trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1136-25GEA 140 EUR InStock
TCIAB1136-25G TCIAB1136-5G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059560
Numéro CAS: 38289-28-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/81/28932981.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité