trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0904-25G E0904-5G
TCIAE0904-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAE0904-25G TCIAE0904-5G
trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076323
Numéro CAS: 6833-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61bbac7ca013e2baeb4a84a3bd6b176831047b24&vid=61bbac7ca013e2baeb4a84a3bd6b176831047b24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité