trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0944-25G P0944-5G
TCIAP0944-25GEA 109 EUR InStock
TCIAP0944-25G TCIAP0944-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 198,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009964
Numéro CAS: 38289-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98f13e983c0d8a25ae0a5802e7380a504e65505d&vid=98f13e983c0d8a25ae0a5802e7380a504e65505d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Mesomorphic range 49.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité