trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0943-25G P0943-5G
TCIAP0943-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP0943-25G TCIAP0943-5G
trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059559
Numéro CAS: 38289-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdedea00a168b3465625c5ec33dcb06f32c4971d&vid=fdedea00a168b3465625c5ec33dcb06f32c4971d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité