Chloroformiate de benzyle 30 - 35% dans le toluène
Fournisseur: TCI
Danger
C0176-25ML C0176-500ML
TCIAC0176-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0176-25ML TCIAC0176-500ML
Chloroformiate de benzyle 30 - 35% dans le toluène
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b879fd1bd831dfd961505b4100b602c77d5b2ec&vid=6a56d29c8f918187e1cda40b22078ae254e5fdc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 30.0 to 35.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité