2,5-Dimethylterephthalic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2208-25G D2208-5G
TCIAD2208-25GEA 1170 EUR InStock
TCIAD2208-25G TCIAD2208-5G
2,5-Dimethylterephthalic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Dimethylterephthalic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020292
Numéro CAS: 6051-66-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f97971845cb9a4b0a98248c3669f4a457506f839&vid=f97971845cb9a4b0a98248c3669f4a457506f839&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité