3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
330810050 330810250
ACRO330810050EA 40 EUR InStock
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 86…89 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005831
Numéro CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité