3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13597.09 A13597.18 A13597.30
A13597.09EA 46.1 EUR InStock
A13597.09 A13597.18 A13597.30
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 3162-29-6 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 152-155°/15mm MDL No.: MFCD00005831
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 152…155 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005831
Numéro CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité