2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Synonyms: (5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
009009-5G 009009-25G
FLUO009009-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009009-5G FLUO009009-25G
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,1558 g/mol
Numéro MDL: MFCD01314542
Numéro CAS: 132664-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité