Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAA1154-5GEA 323 EUR InStock
TCIAA1154-5G
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine


Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,1558 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01314542
Numéro CAS: 132664-85-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/98/28928998.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité