O-Methylhydroxylamine hydrochloride ∼40% ∼5.4 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
M0886-25ML M0886-500ML
TCIAM0886-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAM0886-25ML TCIAM0886-500ML
O-Methylhydroxylamine hydrochloride ∼40% ∼5.4 mol/L dans l'eau
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cd506adfb72dcdf1523f1f9e591801ae08b719c&vid=0a70e6a58bf3a9d44b3655e2255baeb73e3e4314&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité