Pyrrolidine-1-ethylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 46.1 EUR InStock
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
Pyrrolidine-1-ethylamine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 66…70 °C (23 mmHg)
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003182
Numéro CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité