Pyrrolidine-1-ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
A0884-25G A0884-5G
TCIAA0884-25GEA 228 EUR InStock
TCIAA0884-25G TCIAA0884-5G
Pyrrolidine-1-ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00003182
Numéro CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc2ac94ea519b53ed132147e96b5bf7640fd1348&vid=bc2ac94ea519b53ed132147e96b5bf7640fd1348&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité