Pyrrolidine-1-propylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2270-25GEA 230 EUR InStock
TCIAA2270-25G TCIAA2270-5G
Pyrrolidine-1-propylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Pyrrolidine-1-propylamine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00014100
Numéro CAS: 23159-07-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/46/28930446.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité