1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propylenediphosphonic acid
30277.02 30277.04 30277.09
30277.02EA 31.9 EUR InStock
30277.02 30277.04 30277.09
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
1,3-Propylenediphosphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4671-82-3 Molecular Formula: [P(O)(OH)2CH2]2CH2 Formula Weight: 204.06 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050066
Formule: C₃H₁₀O₆P₂
MW: 204,06 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050066
Numéro CAS: 4671-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité