Acide etidronique ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: HEDP, OEDFK, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid, HDEPA, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenebis(phosphonic acid)
43502.C4
43502.25EA 0 EUR InStock
43502.25
Acide etidronique ≥96%
Acide etidronique
Purity: 96% CAS No.: 2809-21-4 Molecular Formula: CH3C(OH)(PO3H2)2 Formula Weight: 206.03 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,3863 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00070585
Formule: C₂H₈O₇P₂
MW: 206,028 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070585
Numéro CAS: 2809-21-4
EINECS: 220-552-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,3863
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité