4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02833.03 L02833.06
L02833.03EA 63 EUR InStock
L02833.03 L02833.06
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Purity: 98+% CAS No.: 14091-15-7 Molecular Formula: C9H10BrNO2 Formula Weight: 244.09 Odour: Odourless Melting Point: ca 262° dec. Beilstein Reference: 2212158 MDL No.: MFCD00002599
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Point de fusion: ∼ 262 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002599
Numéro CAS: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité