4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0253-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0253-1G TCIAC0253-25G
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002601
Numéro CAS: 7424-00-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/04/28937304.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité