4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07585.03 L07585.06
L07585.03EA 46.3 EUR InStock
L07585.03 L07585.06
4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98+% CAS No.: 51-65-0 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 254° dec. Beilstein Reference: 29338793
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Point de fusion: ∼ 254 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002600
Numéro CAS: 51-65-0
EINECS: 200-113-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité