4-Fluoro-DL-phenylalanine
002355-100G 002355-25G 002355-5G
FLUO002355-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002355-100G FLUO002355-25G FLUO002355-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002600
Numéro CAS: 51-65-0
EINECS: 200-113-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité