Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAF0106-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAF0106-1G
4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoro-DL-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002600
Numéro CAS: 51-65-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/33/28968733.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité