3-Bromo-L-phenylalanine
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-Br)-OH
012748-1G 012748-5G
FLUO012748-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012748-1G FLUO012748-5G
3-Bromo-L-phenylalanine
3-Bromo-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659110
Numéro CAS: 82311-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité