Levodopa ≥99%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
ICNA0210157825EA 176 EUR InStock
ICNA0210157825 ICNA0210157890 ICNA0210157880
Levodopa ≥99%, en poudre
Levodopa
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine (L-DOPA), an anti-Parkinsonian agent, is the natural isomer of the immediate precursor to dopamine. L-DOPA is the product of the hydroxylation of L-tyrosine by tyrosine hydroxylase in brain and in adrenal medulla.
L-beta-3,4-Dihydroxyphenylalanine used in treatment of Parkinsonism. Also an inhibitor of tyrosine aminotransferase.
Soluble in 0.5 M HCl (50 mg/ml).
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Point de fusion: 276…278 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002598
Numéro CAS: 59-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité