2-Fluoro-L-phenylalanine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0273-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAF0273-1G TCIAF0273-100MG
2-Fluoro-L-phenylalanine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066448
Numéro CAS: 19883-78-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/71/28968871.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -18.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité