Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-D-phenylalanine

Synonyms: H-D-Phe(4-I)-OH

041150-1G 041150-5G
FLUO041150-1GEA 0 EUR InStock
FLUO041150-1G FLUO041150-5G
4-Iodo-D-phenylalanine
4-Iodo-D-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀INO₂
MW: 291,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063067
Numéro CAS: 62561-75-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité