4-Iodo-L-phenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51979.03 H51979.06
H51979.03EA 152 EUR InStock
H51979.03 H51979.06
4-Iodo-L-phenylalanine 95%
4-Iodo-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 24250-85-9 Molecular Formula: C9H10INO2 Formula Weight: 291.09 Beilstein Reference: 4411317 Optical Rotation: -6.5° (c=1 in acetic acid:water (4:1))
Formule: C₉H₁₀INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002602
Numéro CAS: 24250-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité