1-(4-Hydroxyphényl)imidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13211.03 A13211.06 A13211.14
A13211.03EA 28.9 EUR InStock
A13211.03 A13211.06 A13211.14
1-(4-Hydroxyphényl)imidazole ≥97%
1-(4-Hydroxyphényl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 10041-02-8 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 160.18 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 509999
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005281
Numéro CAS: 10041-02-8
EINECS: 233-121-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité