N-Acetyl-5-hydroxytryptamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide, N-Acetylserotonin
A1277-1G A1277-100MG
TCIAA1277-1GEA 491 EUR InStock
TCIAA1277-1G TCIAA1277-100MG
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005656
Numéro CAS: 1210-83-9
EINECS: 214-916-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89784f3057acb74da7892bb4fbbc772d39ff813b&vid=89784f3057acb74da7892bb4fbbc772d39ff813b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité