4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
A19949.06 A19949.14
A19949.06EA 79 EUR InStock
A19949.06 A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 770-30-9 Molecular Formula: C6H6N4S Formula Weight: 166.21 Melting Point: 240-243° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00023237
Formule: C₆H₆N₄S
MW: 166,21 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023237
Numéro CAS: 770-30-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité