2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
137930050 137930250
ACRO137930050EA 13.5 EUR InStock
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Formule: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
MW: 238,23 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408008
Numéro CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité