2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18788.09 A18788.18 A18788.30
A18788.09EA 31.9 EUR InStock
A18788.09 A18788.18 A18788.30
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
Purity: 97% CAS No.: 5392-28-9 Molecular Formula: C4H8N6.H2SO4 Formula Weight: 238.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3785189
Formule: C₄H₈N₆·H₂SO₄
MW: 238,23 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012786
Numéro CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité