2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Fournisseur: Molekula
MOLE19915065-25GEA 0 EUR InStock
MOLE19915065-25G
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Formule: C₄H₈N₆·H₂SO₄
MW: 238,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012786
Numéro CAS: 5392-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité