2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1462-25GEA 163 EUR InStock
TCIAT1462-25G
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Formule: C₄H₈N₆·H₂SO₄
MW: 238,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012786
Numéro CAS: 5392-28-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/82/28995482.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité