1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1622-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB1622-1G TCIAB1622-5G
1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (par GC)
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Formule: C₆H₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191322
Numéro CAS: 78358-86-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/83/28933383.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité