Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Chloroethyl)pyrrole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1347-5GEA 216 EUR InStock
TCIAC1347-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole ≥98.0% (par GC)
1-(2-Chloroethyl)pyrrole


Formule: C₆H₈ClN
MW: 129,5874 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00191330
Numéro CAS: 77200-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité