2,4-Diméthylpyrrole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2848-1G D2848-5G D2848-25G
TCIAD2848-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD2848-1G TCIAD2848-5G TCIAD2848-25G
2,4-Diméthylpyrrole ≥97.0% (par GC)
2,4-Diméthylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192088
Numéro CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&vid=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité