1-(2-Aminophényl)pyrrole
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
013415-1G 013415-5G
FLUO013415-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013415-1G FLUO013415-5G
1-(2-Aminophényl)pyrrole
1-(2-Aminophényl)pyrrole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005344
Numéro CAS: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité