5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
018361-1G 018361-5G
FLUO018361-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018361-1G FLUO018361-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₃
MW: 196,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060512
Numéro CAS: 10242-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité