Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21066.03 B21066.06 B21066.14
B21066.03EA 24.8 EUR InStock
B21066.03 B21066.06 B21066.14
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat
Purity: 97% CAS No.: 50551-58-1 Molecular Formula: C12H12O4 Formula Weight: 220.22 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD00060510
Formule: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220,22 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060510
Numéro CAS: 50551-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité