Ácide benzofuranne-2-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15579.06EA 121 EUR InStock
A15579.06 A15579.03 A15579.14
Ácide benzofuranne-2-carboxylique ≥98%
Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 310…315 °C
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005848
Numéro CAS: 496-41-3
Merck Index: 14,2561
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité