Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
MAYBAC35908.250EA 0 EUR InStock
MAYBAC35908.250 ACRO359080010 ACRO359080050 MAYBAC35908.1
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,08 g/mol
Point de fusion: 285…290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318182
Numéro CAS: 108847-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité