Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19831.03 L19831.06
L19831.03EA 58.2 EUR InStock
L19831.03 L19831.06
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 108847-20-7 Molecular Formula: C12H9BO2S Formula Weight: 228.08 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 197863
Formule: C₁₂H₉BO₂S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318182
Numéro CAS: 108847-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité