Dibenzothiophene-4-boronic acid
Synonyms: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
011027-1G 011027-5G
FLUO011027-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011027-1G FLUO011027-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318182
Numéro CAS: 108847-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité