Dibenzothiophene-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4057-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD4057-5G TCIAD4057-1G
Dibenzothiophene-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,08 g/mol
Point de fusion: 339°C
Numéro MDL: MFCD01318182
Numéro CAS: 108847-20-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/04/28986004.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité