2,8-Dibromdibenzothiophene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
D2245-1G D2245-25G D2245-5G
TCIAD2245-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD2245-1G TCIAD2245-25G TCIAD2245-5G
2,8-Dibromdibenzothiophene ≥96.0% (par GC)
2,8-Dibromdibenzothiophene
Formule: C₁₂H₆Br₂S
MW: 342,0490 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092755
Numéro CAS: 31574-87-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73942ccf788427b6cadb2ab6dc1ef7f91c60cd3c&vid=73942ccf788427b6cadb2ab6dc1ef7f91c60cd3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency
Melting point 223.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité