4,6-Diméthylpyrimidine-2-thione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
D1580-25G D1580-250G
TCIAD1580-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD1580-25G TCIAD1580-250G
4,6-Diméthylpyrimidine-2-thione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,6-Diméthylpyrimidine-2-thione
Formule: C₆H₈N₂S
MW: 140,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006079
Numéro CAS: 22325-27-5
EINECS: 244-911-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99c1fff06fc38d922ed556da0f1f3423f76012a&vid=d7d811688511e2c6c44bf4292c21a05a1cbf7c9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité