2,3-Dihydroflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylchroman-4-one
F0255-25G F0255-5G
TCIAF0255-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAF0255-25G TCIAF0255-5G
2,3-Dihydroflavone ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydroflavone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006841
Numéro CAS: 487-26-3
EINECS: 207-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5181aeebd94796177f7e1a3c12b437ccf5c05146&vid=5181aeebd94796177f7e1a3c12b437ccf5c05146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité