6-Methoxyflavanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxy-2-phenylchroman-4-one
M1403-1G M1403-5G
TCIAM1403-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1403-1G TCIAM1403-5G
6-Methoxyflavanone ≥98.0% (par GC)
6-Methoxyflavanone
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017484
Numéro CAS: 3034-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424f0979cda39cc18162a9cb7563a6b0ca27b473&vid=424f0979cda39cc18162a9cb7563a6b0ca27b473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité